3-(Bromometil)heptano 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
305331000
305335000
ACRO305331000EA
66.9
EUR
ACRO305331000
ACRO305335000
3-(Bromometil)heptano 95%
3-(Bromometil)heptano
Formula:
C₈H₁₇Br Pto. Ebullición: 75…77 °C (16 mmHg) Densidad: 1,08 g/cm³ Pto. de inflamación: 69 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000220 Núm. CAS: 18908-66-2 EINECS: 242-659-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4530 to 1.4560 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |