2-Etilhexanal ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
B23471.18 B23471.30
B23471.18EA 37 EUR
B23471.18 B23471.30
2-Etilhexanal ≥97%
2-Etilhexanal
Purity: 97% CAS No.: 123-05-7 Molecular Formula: C8H16O Formula Weight: 128.21 Flash Point: 50°(122°F) Refractive Index: 1.4155 Melting Point: -100° Boiling Point: 163° Beilstein Reference: 1700556 UN No.: 1989 MDL No.: MFCD00006987
Formula: C₈H₁₆O
Pto. Ebullición: 163 °C
Pto. de fusión: < –100 °C
Densidad: 0,819
Pto. de inflamación: 50 °C (122 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006987
Núm. CAS: 123-05-7
EINECS: 204-596-5
UN: 1989
ADR: 3,III