2-Metilbutiraldehído 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
304470500 304472500
ACRO304470500EA 58.7 EUR
ACRO304470500 ACRO304472500
2-Metilbutiraldehído 95%
2-Metilbutiraldehído
Formula: C₅H₁₀O
Pto. Ebullición: 90 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –100 °C
Densidad: 0,805 g/cm³
Pto. de inflamación: 4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006984
Núm. CAS: 96-17-3
EINECS: 202-485-6
UN: 3371
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3860 to 1.3940 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.8 to 0.81 g/cm³
GC ≥94 %
Acid value ≤10 mg KOH/g