Isobutiraldehído 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Metilpropionaldehído, 2-Metilpropanal
122510010 122510025 122510100
ACRO122510010EA 54.5 EUR
ACRO122510010 ACRO122510025 ACRO122510100
Isobutiraldehído 99+%
Isobutiraldehído
Formula: C₄H₈O
Pto. Ebullición: 63 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –65 °C
Densidad: 0,79 g/cm³
Pto. de inflamación: –24 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006980
Núm. CAS: 78-84-2
EINECS: 201-149-6
UN: 2045
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,05171
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3710 to 1.3745 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Free acid ≤1.0 % (Isobutyric acid)