Isobutiraldehído para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Metilpropionaldehído, 2-Metilpropanal
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01556.0100
8.01556.1000
8.01556.9020
8.01556.9040
8.01556.0100EA
37.1
EUR
8.01556.0100
8.01556.1000
8.01556.9020
8.01556.9040
Isobutiraldehído para síntesis, Sigma-Aldrich®
Isobutiraldehído
Formula:
C₄H₈O Pto. Ebullición: 64 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –65 °C Densidad: 0,794 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: –24 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006980 Núm. CAS: 78-84-2 EINECS: 201-149-6 UN: 2045 ADR: 3,II Índice Merck: 13,05171 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 110 g/l (20 °C) |
Melting Point | -65 °C |
Molar Mass | 72.11 g/mol |
Boiling Point | 63 - 64.5 °C (1013 mbar) |
Vapor Pressure | 189 hPa (20 °C) |
Flash Point | -20 °C |
Explosion Limit | 1.6 - 11.0 %(V) |
Density | 0.79 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 165 °C |
Saturation concentration | 452 g/m3 |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |