2,4-Dimetil-3-pentanona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,4-Dimethylpentan-3-one, Diisopropyl ketone, Isobutyrone
159702500 159705000
ACRO159702500EA 62.7 EUR
ACRO159702500 ACRO159705000
2,4-Dimetil-3-pentanona 98%
2,4-Dimetil-3-pentanona
Formula: C₇H₁₄O
Pto. Ebullición: 124 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –80 °C
Densidad: 0,8 g/cm³
Pto. de inflamación: 15 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008918
Núm. CAS: 565-80-0
EINECS: 209-294-7
UN: 1224
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4020 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %