2,6-Dimetil-4-heptanona, technical , remainder mainly 4,6-dimethyl-2-heptanone
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
149440010 149440025 149440200
ACRO149440010EA 71 EUR
ACRO149440010 ACRO149440025 ACRO149440200
2,6-Dimetil-4-heptanona, technical , remainder mainly 4,6-dimethyl-2-heptanone
2,6-Dimetil-4-heptanona
Formula: C₉H₁₈O
Pto. Ebullición: 165 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –46 °C
Densidad: 0,809 g/cm³
Pto. de inflamación: 49 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008940
Núm. CAS: 108-83-8
EINECS: 203-620-1
UN: 1157
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥15 % (4.6-Dimethyl-2-heptanone)