2,6-Dimetil-4-heptanona para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Diisobutilcetona
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18831.0100 8.18831.1000 8.18831.9165 8.18831.9160
8.18831.0100EA 24.5 EUR
8.18831.0100 8.18831.1000 8.18831.9165 8.18831.9160
2,6-Dimetil-4-heptanona para síntesis, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimetil-4-heptanona
Formula: C₉H₁₈O
MW: 142.24 g/mol
Pto. Ebullición: 165
Pto. de fusión: –46 °C
Densidad: 0.806 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 60
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008940
Núm. CAS: 108-83-8
EINECS: 203-620-1
UN: 1157
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.5 g/l (20 °C)
Melting Point -41 °C
Molar Mass 142.24 g/mol
Boiling Point 163 - 173 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.6 hPa (20 °C)
Flash Point 47 °C
Refractive Index 1.4143 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.8 - 6.2 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 345 °C
Saturation concentration 9 g/m3 (20 °C) Air
Evaporation number 48
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid