3,3-Dimetilbutanona 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
131251000 131255000 131250025
ACRO131251000EA 105 EUR
ACRO131251000 ACRO131255000 ACRO131250025
3,3-Dimetilbutanona 96%
3,3-Dimetilbutanona
Formula: C₆H₁₂O
Pto. Ebullición: 106 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –52,5 °C
Densidad: 0,8 g/cm³
Pto. de inflamación: 5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008846
Núm. CAS: 75-97-8
EINECS: 200-920-4
UN: 1224
ADR: 3,II
Índice Merck: 12,07594
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %