3,3-Dimetilbutanona para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
3,3-Dimetil-2-butanona
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41645.0100
8.41645.0500
8.41645.0100EA
182
EUR
8.41645.0100
8.41645.0500
3,3-Dimetilbutanona para síntesis, Sigma-Aldrich®
3,3-Dimetilbutanona
Formula:
C₆H₁₂O Pto. Ebullición: 106 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –53 °C Densidad: 0,803 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 5 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008846 Núm. CAS: 75-97-8 EINECS: 200-920-4 UN: 1993 ADR: 3,II Índice Merck: 12,07594 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 19 g/l (25 °C) |
Melting Point | -53 °C |
Molar Mass | 100.16 g/mol |
Boiling Point | 105 - 106 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 33 hPa (20 °C) |
Flash Point | 5 °C |
Density | 0.808 g/cm3 (20 °C) |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |