3-Metil-2-pentanona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A19999.09
A19999.14
A19999.18
A19999.09EA
95.5
EUR
A19999.09
A19999.14
A19999.18
3-Metil-2-pentanona ≥98%
3-Metil-2-pentanona
Purity: 98+%
CAS No.: 565-61-7
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: 12°(53°F)
Refractive Index: 1.4 00
Boiling Point: 118-119°
Beilstein Reference: 635791
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00009336
Formula:
C₆H₁₂O MW: 100.16 g/mol Pto. Ebullición: 118…119 °C Densidad: 0.815 Pto. de inflamación: 12 °C (53 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009336 Núm. CAS: 565-61-7 EINECS: 209-282-1 UN: 1224 ADR: 3 II |