3-Metilbutanona 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Isopropyl Methyl Ketone, 3-Methyl-2-butanone
218770010 218772500 218770051
ACRO218770010EA 225 EUR
ACRO218770010 ACRO218772500 ACRO218770051
3-Metilbutanona 98%
3-Metilbutanona
Formula: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Pto. Ebullición: 94 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –92 °C
Densidad: 0,8 g/cm³
Pto. de inflamación: 6 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008919
Núm. CAS: 563-80-4
EINECS: 209-264-3
UN: 2397
ADR: 3,II
Índice Merck: 12,06164
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3855 to 1.3905 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %