3-Metilbutanona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B24527.AK
B24527.AU
B24527.AKEA
51
EUR
B24527.AK
B24527.AU
3-Metilbutanona ≥98%
3-Metilbutanona
Purity: 98%
CAS No.: 563-80-4
Molecular Formula: C5H10O
Formula Weight: 86.13
Flash Point: -1°(30°F)
Refractive Index: 1.3880
Odour: Fruit-like
Melting Point: -92°
Boiling Point: 94-95°
Beilstein Reference: 1071238
Merck Reference: 14,6090
UN No.: 2397
MDL No.: MFCD00008919
Formula:
C₅H₁₀O Pto. Ebullición: 94…95 °C Pto. de fusión: –92 °C Densidad: 0,805 Pto. de inflamación: –1 °C (30 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008919 Núm. CAS: 563-80-4 EINECS: 209-264-3 UN: 2397 ADR: 3,II Índice Merck: 14,6090 |