3-Metilbutanona para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05966.0250 8.05966.1000 8.05966.9046 8.05966.9020
8.05966.0250EA 53 EUR
8.05966.0250 8.05966.1000 8.05966.9046 8.05966.9020
3-Metilbutanona para síntesis, Sigma-Aldrich®
3-Metilbutanona
Formula: C₅H₁₀O
Pto. Ebullición: 94 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –92 °C
Densidad: 0,8046 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –3 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008919
Núm. CAS: 563-80-4
EINECS: 209-264-3
UN: 2397
ADR: 3,II
Índice Merck: 12,06164
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 6 g/l (20 °C)
Melting Point -92 °C
Molar Mass 86.13 g/mol
Boiling Point 93 - 95 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 53.33 hPa (19.9 °C)
Flash Point -1 °C
Refractive Index 1.388 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.5 - 9 %(V)
Density 0.80 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 475 °C
Evaporation number 5.6