4,4-Dimetil-2-pentanona 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4,4-Dimethylpentan-2-one
159710050 159710250 159711000
ACRO159710050EA 103 EUR
ACRO159710050 ACRO159710250 ACRO159711000
4,4-Dimetil-2-pentanona 99%
4,4-Dimetil-2-pentanona
Formula: C₇H₁₄O
Pto. Ebullición: 125…130 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –64 °C
Densidad: 0,804 g/cm³
Pto. de inflamación: 18 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008854
Núm. CAS: 590-50-1
EINECS: 209-685-2
UN: 1224
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4025 to 1.4045 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %