4-Metil-2-pentanona 99.5%, Spectrophotometric grade
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Methyl iso-Butyl Ketone, Isobutyl Methyl Ketone, Methyl Isobutyl Ketone, MIK
222170025
222175000
222170010
ACRO222170025EA
210
EUR
ACRO222170025
ACRO222175000
ACRO222170010
4-Metil-2-pentanona 99.5%, Spectrophotometric grade
4-Metil-2-pentanona
Formula:
(CH₃)₂CHCH₂COCH₃ MW: 100.16 g/mol Pto. Ebullición: 117.4 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: –84 °C Densidad: 0.8 g/cm³ Pto. de inflamación: 14 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008938 Núm. CAS: 108-10-1 EINECS: 203-550-1 UN: 1245 ADR: 3 II Índice Merck: 13,05227 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.05 % |
GC | ≥99.5 % |
UV | at 400 nm A: ≤0.01 |
Color scale | ≤15 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |