4-Metil-2-pentanona 99.5% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
255660010
255665000
255660025
255660100
255660250
ACRO255660010EA
79.4
EUR
ACRO255660010
ACRO255665000
ACRO255660025
ACRO255660100
ACRO255660250
4-Metil-2-pentanona 99.5% para análisis
4-Metil-2-pentanona
Formula:
(CH₃)₂CHCH₂COCH₃ Pto. Ebullición: 117,4 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: –84 °C Densidad: 0,8 g/cm³ Pto. de inflamación: 14 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008938 Núm. CAS: 108-10-1 EINECS: 203-550-1 UN: 1245 ADR: 3,II Índice Merck: 13,05227 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3950 to 1.3970 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % |
GC | ≥99.4 % |
Color scale | ≤15 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.005 % |
Acidity | ≤0.0004 meq/g |
Barium (Ba) | ≤0.1 ppm |
Cadmium (Cd) | ≤0.05 ppm |
Calcium (Ca) | ≤0.5 ppm |
Chromium (Cr) | ≤0.02 ppm |
Cobalt (Co) | ≤0.02 ppm |
Copper (Cu) | ≤0.02 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.1 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤0.1 ppm |
Zinc (Zn) | ≤0.1 ppm |