4-Metil-2-pentanona 99+%, Electronic Grade residue-free
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
327920010
327920025
ACRO327920010EA
74.7
EUR
ACRO327920010
ACRO327920025
4-Metil-2-pentanona 99+%, Electronic Grade residue-free
4-Metil-2-pentanona
Formula:
(CH₃)₂CHCH₂COCH₃ Pto. Ebullición: 117,4 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –84 °C Densidad: 0,8 g/cm³ Pto. de inflamación: 14 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008938 Núm. CAS: 108-10-1 EINECS: 203-550-1 UN: 1245 ADR: 3,II Índice Merck: 13,05227 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.05 % (Coulometric) |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤15 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |
Acidity | ≤0.003 % |
Chloride (Cl) | ≤2 ppm |
Arsenic (As) | ≤10 ppb |
Barium (Ba) | ≤20 ppb |
Copper (Cu) | ≤10 ppb |
Iron (Fe) | ≤50 ppb |
Heavy metals (as Pb) | ≤1 ppm |