4-Metil-2-pentanona 99+% HPLC
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Methyl iso-Butyl Ketone, Isobutyl Methyl Ketone, Methyl Isobutyl Ketone, MIK
43170.K2
43170.K7
43170.M1
43170.M6
43170.K2EA
98.8
EUR
43170.K2
43170.K7
43170.M1
43170.M6
4-Metil-2-pentanona 99+% HPLC
4-Metil-2-pentanona
Purity: 99+%
CAS No.: 108-10-1
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: 13°(55°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.801
Refractive Index: 1.3960
Odour: Mild
Melting Point: -84°
Boiling Point: 117-118°
Beilstein Reference: 605399
Merck Reference: 14,5207
UN No.: 1245
MDL No.: MFCD00008938
Formula:
(CH₃)₂CHCH₂COCH₃ MW: 100.16 g/mol Pto. Ebullición: 117…118 °C Pto. de fusión: –84 °C Densidad: 0.801 Pto. de inflamación: 13 °C (55 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008938 Núm. CAS: 108-10-1 EINECS: 203-550-1 UN: 1245 ADR: 3 II Índice Merck: 14,5207 |