4-Metil-2-pentanona, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Sinónimos: Methyl iso-Butyl Ketone, Isobutyl Methyl Ketone, Methyl Isobutyl Ketone, MIK
8049.1000EA 79 EUR
8049.1000 8049.2500
4-Metil-2-pentanona, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
4-Metil-2-pentanona
Formula: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
MW: 100.16 g/mol
Pto. Ebullición: 117.4
Pto. de fusión: –84 °C
Densidad: 0.801 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 16
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008938
Núm. CAS: 108-10-1
EINECS: 203-550-1
UN: 1245
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,05227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d44947ef43cbc8103ae523ce5da380ef184ba09&vid=373b9075524004b95d32d3cf9698896714467e8c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Exceeds ACS Specifications
Assay (by GC) (corrected for water) min. 99 %
Appearance clear
Color (APHA) max. 15
Residue after Evaporation max. 0.002 %
Titrable Acid (meq/g) max. 0.002
Water (H2O) max. 0.1 %
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Boron (B) max. 0.02
Barium (Ba) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.05
Cobalt (Co) max. 0.02
Chromium (Cr) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Lead (Pb) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1