4-Metil-2-pentanona, EMPLURA®, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20820.2500 8.20820.9190
8.20820.2500EA 120 EUR
8.20820.2500 8.20820.9190
4-Metil-2-pentanona, EMPLURA®, Supelco®
4-Metil-2-pentanona
Formula: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
Pto. Ebullición: 117,4 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –84 °C
Densidad: 0,801 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 16 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008938
Núm. CAS: 108-10-1
EINECS: 203-550-1
UN: 1245
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,05227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d44947ef43cbc8103ae523ce5da380ef184ba09&vid=373b9075524004b95d32d3cf9698896714467e8c&prid=web&clid=SAPDAM