4-Metil-2-pentanona ≥98%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
Sinónimos:
Methyl iso-Butyl Ketone, Isobutyl Methyl Ketone, Methyl Isobutyl Ketone, MIK
25656.298EA
103
EUR
25656.298
25656.323
25656.367
4-Metil-2-pentanona ≥98%, GPR RECTAPUR®
4-Metil-2-pentanona
Formula:
(CH₃)₂CHCH₂COCH₃ Pto. Ebullición: 117,4 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –84 °C Densidad: 0,801 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 16 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008938 Núm. CAS: 108-10-1 EINECS: 203-550-1 UN: 1245 ADR: 3,II Índice Merck: 13,05227 |
|
Resultados test especificaciones
Assay | Min. 98 % |
IR Spectrum | Passes test |
Boiling point | 115 - 117 °C |
Density (20/4) | 0.790 - 0.810 |
Evaporation residue | Max. 0.02 % |