5-Metil-2-hexanona 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
149660010 149660025
149660010.EA 87.1 EUR
149660010. 149660025.
5-Metil-2-hexanona 99%
5-Metil-2-hexanona
Formula: C₇H₁₄O
Pto. Ebullición: 144 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –74 °C
Densidad: 0,81 g/cm³
Pto. de inflamación: 41 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008950
Núm. CAS: 110-12-3
EINECS: 203-737-8
UN: 2302
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +16° to +23° (20°C, 589 nm) (c=1 in H2O)