5-Metil-2-hexanona ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Isoamyl methyl ketone, Methyl isoamyl ketone
L17584.AE
L17584.AP
L17584.0F
L17584.AEEA
27.7
EUR
L17584.AE
L17584.AP
L17584.0F
5-Metil-2-hexanona ≥99%
5-Metil-2-hexanona
Purity: 99%
CAS No.: 110-12-3
Molecular Formula: C7H14O
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 41°(105°F)
Refractive Index: 1.4075
Melting Point: -74°
Boiling Point: 144-145°
Beilstein Reference: 506163
UN No.: 2302
MDL No.: MFCD00008950
Formula:
C₇H₁₄O MW: 114.19 g/mol Pto. Ebullición: 144…145 °C Pto. de fusión: –74 °C Densidad: 0.812 Pto. de inflamación: 41 °C (105 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008950 Núm. CAS: 110-12-3 EINECS: 203-737-8 UN: 2302 ADR: 3 III |