5-Metil-2-hexanona para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Isoamyl methyl ketone, Methyl isoamyl ketone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22093.0100 8.22093.1000 8.22093.9046
8.22093.0100EA 34.2 EUR
8.22093.0100 8.22093.1000 8.22093.9046
5-Metil-2-hexanona para síntesis, Sigma-Aldrich®
5-Metil-2-hexanona
Formula: C₇H₁₄O
MW: 114.19 g/mol
Pto. Ebullición: 144
Pto. de fusión: –74 °C
Densidad: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 43
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008950
Núm. CAS: 110-12-3
EINECS: 203-737-8
UN: 2302
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 5.4 g/l (20 °C)
Melting Point -74 °C
Molar Mass 114.19 g/mol
Boiling Point 144 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 5.3 hPa (20 °C)
Flash Point 43 °C
Refractive Index 1.4078 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 455 °C