5-Metil-3-heptanona para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Amyl ethyl ketone, Ethyl Amyl ketone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18663.1000 8.18663.9160 8.18663.9030
8.18663.1000EA 74.1 EUR
8.18663.1000 8.18663.9160 8.18663.9030
5-Metil-3-heptanona para síntesis, Sigma-Aldrich®
5-Metil-3-heptanona
Formula: C₈H₁₆O
MW: 128.21 g/mol
Pto. Ebullición: 159
Pto. de fusión: –56.7 °C
Densidad: 0.82 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 43
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009340
Núm. CAS: 541-85-5
EINECS: 208-793-7
UN: 2271
ADR: 3 III
Índice Merck: 12,03810
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 3 g/l (20 °C)
Melting Point -57 °C
Molar Mass 128.22 g/mol
Boiling Point 157 - 162 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.7 hPa (25 °C)
Flash Point 43 °C
Refractive Index 1.4209 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.9 - 48 %(V)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)