3-Hidroxi-3-metilbutanona 92%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Hydroxy-3-methyl-2-butanone, 3-Hydroxy-3-methylbutan-2-one
121440250 121440050
ACRO121440250EA 224 EUR
ACRO121440250 ACRO121440050
3-Hidroxi-3-metilbutanona 92%
3-Hidroxi-3-metilbutanona
Formula: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13 g/mol
Pto. Ebullición: 140…141 °C (760 mmHg)
Densidad: 0.97 g/cm³
Pto. de inflamación: 42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004460
Núm. CAS: 115-22-0
EINECS: 204-073-1
UN: 1224
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to light red Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4140 to 1.4170 (20°C, 589 nm)
GC ≥90 %
UV at 240 nm A: ≤0.02
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity ≤0.00015 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered