4-Hidroxi-3-metilbutanona tech. 85%, grado técnico
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H28483.06 H28483.03
H28483.06EA 572 EUR
H28483.06 H28483.03
4-Hidroxi-3-metilbutanona tech. 85%, grado técnico
4-Hidroxi-3-metilbutanona
Purity: 85% CAS No.: 3393-64-4 Molecular Formula: C5H10O2 Formula Weight: 102.13 Refractive Index: 1.4325
Formula: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Pto. Ebullición: 90 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,9908 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004739
Núm. CAS: 3393-64-4
EINECS: 222-238-6