4-Hidroxi-4-metil-2-pentanona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Alcohol de diacetona, Alcohol diacetónica
A16248.0F
A16248.AE
A16248.AP
A16248.0FEA
65.9
EUR
A16248.0F
A16248.AE
A16248.AP
4-Hidroxi-4-metil-2-pentanona ≥98%
4-Hidroxi-4-metil-2-pentanona
Purity: 98+%
CAS No.: 123-42-2
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4230
Odour: Pleasant
Melting Point: -47°
Boiling Point: 168°
Beilstein Reference: 1740440
Merck Reference: 14,2964
UN No.: 1148
MDL No.: MFCD00004471
Formula:
(CH₃)₂C(OH)CH₂COCH₃ MW: 116.16 g/mol Pto. Ebullición: 168 °C Pto. de fusión: –47 °C Densidad: 0.935 Pto. de inflamación: 58 °C (136 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004471 Núm. CAS: 123-42-2 EINECS: 204-626-7 UN: 1148 ADR: 3 III IR: 01-2119473975-21 Índice Merck: 13,02983 |