4-Hidroxi-4-metil-2-pentanona para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Atención
|
Sinónimos:
Alcohol de diacetona, Alcohol diacetónica
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04512.0100
8.04512.1000
8.04512.2500
8.04512.6025
8.04512.0100EA
38.1
EUR
8.04512.0100
8.04512.1000
8.04512.2500
8.04512.6025
4-Hidroxi-4-metil-2-pentanona para síntesis, Sigma-Aldrich®
4-Hidroxi-4-metil-2-pentanona
Formula:
(CH₃)₂C(OH)CH₂COCH₃ Pto. Ebullición: 166 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –44 °C Densidad: 0,94 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 58 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004471 Núm. CAS: 123-42-2 EINECS: 204-626-7 UN: 1148 ADR: 3,III IR: 01-2119473975-21 Índice Merck: 13,02983 |
|
Resultados test especificaciones
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -47 °C |
Molar Mass | 116.16 g/mol |
Boiling Point | 168 °C |
Vapor Pressure | 1.1 hPa (20 °C) |
Flash Point | 58 °C |
Refractive Index | 1.4233 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.8 - 6.9 %(V) |
Density | 0.94 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 640 °C |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |