2,6-Dimetil-3,5-heptanodiona 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
408360050 408360250
ACRO408360050EA 146 EUR
ACRO408360050 ACRO408360250
2,6-Dimetil-3,5-heptanodiona 99%
2,6-Dimetil-3,5-heptanodiona
Formula: C₉H₁₆O₂
Pto. Ebullición: 66 °C (8 mmHg)
Densidad: 1,4586 g/cm³
Pto. de inflamación: 60 °C
Número MDL: MFCD00015040
Núm. CAS: 18362-64-6
EINECS: 242-234-8
UN: 1224
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4560 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %