2,6-Dimetil-3,5-heptanodiona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
42005.03
42005.06
42005.03EA
72.1
EUR
42005.03
42005.06
2,6-Dimetil-3,5-heptanodiona ≥98%
2,6-Dimetil-3,5-heptanodiona
Purity: 98+%
CAS No.: 18362-64-6
Molecular Formula: C9H16O2
Formula Weight: 156.22
Physical Form: Liquid
Density: 0.91
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00015040
Metal chelating agent; preparation of metal diketonates for MOCVD
Formula:
C₉H₁₆O₂ Pto. Ebullición: 212 °C (1013 hPa) Densidad: 0,91 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015040 Núm. CAS: 18362-64-6 EINECS: 242-234-8 UN: 1224 ADR: 3,III |