3-Butil-2,4-pentanodiona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11236.09
A11236.18
A11236.09EA
188
EUR
A11236.09
A11236.18
3-Butil-2,4-pentanodiona ≥98%
3-Butil-2,4-pentanodiona
Purity: 98%
CAS No.: 1540-36-9
Molecular Formula: C9H16O2
Formula Weight: 156.23
Refractive Index: 1.4470
Boiling Point: 101-104°/10mm
MDL No.: MFCD00026235
Formula:
C₉H₁₆O₂ Pto. Ebullición: 101…104 °C (10 mmHg) Densidad: 0,927 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00026235 Núm. CAS: 1540-36-9 EINECS: 216-274-1 |