3-Cloro-2,4-pentanodiona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Chloro-2,4-pentanedione, 3-Chloropentane-2,4-dione
210670050 210671000
ACRO210670050EA 32.7 EUR
ACRO210670050 ACRO210671000
3-Cloro-2,4-pentanodiona 98%
3-Cloro-2,4-pentanodiona
Formula: C₅H₇ClO₂
MW: 134.56 g/mol
Pto. Ebullición: 49…52 °C (18 mmHg)
Pto. de fusión: –15 °C
Densidad: 1.179 g/cm³
Pto. de inflamación: 56 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009651
Núm. CAS: 1694-29-7
EINECS: 216-902-4
UN: 1224
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4825 to 1.4845 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %