5,5-Dimetil-2,4-hexanodiona ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L13104.03
L13104.06
L13104.03EA
78.2
EUR
L13104.03
L13104.06
5,5-Dimetil-2,4-hexanodiona ≥99%
5,5-Dimetil-2,4-hexanodiona
Purity: 99%
CAS No.: 7307-04-2
Molecular Formula: C8H14O2
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 57°(134°F)
Refractive Index: 1.4600
Boiling Point: 60°/10mm
Beilstein Reference: 969813
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00142767
Formula:
C₈H₁₄O₂ Pto. Ebullición: 60 °C (10 mmHg) Pto. de inflamación: 57 °C (134 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00142767 Núm. CAS: 7307-04-2 EINECS: 230-760-0 UN: 1224 ADR: 3,III |