6-Metil-2,4-heptanodiona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A13373.04
A13373.09
A13373.18
A13373.04EA
26.9
EUR
A13373.04
A13373.09
A13373.18
6-Metil-2,4-heptanodiona ≥98%
6-Metil-2,4-heptanodiona
Purity: 98+%
CAS No.: 3002-23-1
Molecular Formula: C8H14O2
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4560
Boiling Point: 183°
Beilstein Reference: 1751122
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00008939
Formula:
C₈H₁₄O₂ MW: 142,2 g/mol Pto. Ebullición: 183 °C Densidad: 0,919 Pto. de inflamación: 58 °C (136 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008939 Núm. CAS: 3002-23-1 EINECS: 221-093-6 UN: 1224 ADR: 3,III |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)