1-Cloro-2,2-dimetilpropano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L02365.06
L02365.14
L02365.06EA
62.5
EUR
L02365.06
L02365.14
1-Cloro-2,2-dimetilpropano ≥98%
1-Cloro-2,2-dimetilpropano
Purity: 98%
CAS No.: 753-89-9
Molecular Formula: C5H11Cl
Formula Weight: 106.60
Flash Point: -8°(17°F)
Refractive Index: 1.4039
Odour: Sweet
Melting Point: -20°
Boiling Point: 83-84°
Beilstein Reference: 1730985
UN No.: 1107
MDL No.: MFCD00000941
Formula:
C₅H₁₁Cl Pto. Ebullición: 83…84 °C Pto. de fusión: –20 °C Densidad: 0,868 Pto. de inflamación: –8 °C (17 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000941 Núm. CAS: 753-89-9 EINECS: 212-040-8 UN: 1107 ADR: 3,II |