1-Cloro-2-metilpropano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L04181.18
L04181.30
L04181.18EA
46.4
EUR
L04181.18
L04181.30
1-Cloro-2-metilpropano ≥98%
1-Cloro-2-metilpropano
Purity: 98%
CAS No.: 513-36-0
Molecular Formula: C4H9Cl
Formula Weight: 92.57
Flash Point: -7°(19°F)
Refractive Index: 1.3975
Odour: Sweet
Melting Point: -131°
Boiling Point: 68-69°
Beilstein Reference: 635650
Merck Reference: 14,5138
UN No.: 1127
MDL No.: MFCD00000954
Formula:
C₄H₉Cl Pto. Ebullición: 68…69 °C Pto. de fusión: –131 °C Densidad: 0,879 Pto. de inflamación: –7 °C (19 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000954 Núm. CAS: 513-36-0 EINECS: 208-157-9 UN: 1127 ADR: 3,II Índice Merck: 14,5138 |