Buretas automáticas compactas, raya Schellbach, SILBERBRAND
Proveedor: Brand
23809 23810 23811
BRND23809EA 141 EUR
BRND23809 BRND23810 BRND23811
Buretas automáticas compactas, raya Schellbach, SILBERBRAND
Buretas
AR® glass, clase B.
  • Calibrado para entregar "TD, Ex
  • Raya Schellbach, distancia reducida entre marcas de subdivisión
  • Llave de paso de PTFE desmontable
Límites de error según la clase B, DIN EN ISO 385.
Información para pedidos: Pida los soportes y las pinzas de bureta por separado.
Información de suministro: Se suministra como tubo de bureta, llave de paso con punta de precisión, tubo de llenado (PVC) y botella de PE de 1000 ml con base.