2-Cloro-2-metilbutano 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A11703.06
A11703.14
A11703.22
A11703.06EA
35.2
EUR
A11703.06
A11703.14
A11703.22
2-Cloro-2-metilbutano 95%
2-Cloro-2-metilbutano
Purity: 95%
CAS No.: 594-36-5
Molecular Formula: C5H11Cl
Formula Weight: 106.60
Flash Point: -10°(14°F)
Refractive Index: 1.4042
Melting Point: -73°
Boiling Point: 85-86°
Beilstein Reference: 1696930
UN No.: 1107
MDL No.: MFCD00000818
Formula:
C₅H₁₁Cl Pto. Ebullición: 85…86 °C Pto. de fusión: –73 °C Densidad: 0,866 Pto. de inflamación: –10 °C (14 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000818 Núm. CAS: 594-36-5 EINECS: 209-836-2 UN: 1107 ADR: 3,II |