2-Cloro-2-metilpropano 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: terc-Butilo cloruro, Cloruro de terc-butilo
109500025 109500250 109505000
ACRO109500025EA 169 EUR
ACRO109500025 ACRO109500250 ACRO109505000
2-Cloro-2-metilpropano 99%
2-Cloro-2-metilpropano
Formula: C₄H₉Cl
MW: 92.57 g/mol
Pto. Ebullición: 51
Pto. de fusión: –25 °C
Densidad: 0.85 g/cm³
Pto. de inflamación: –27 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000816
Núm. CAS: 507-20-0
EINECS: 208-066-4
UN: 1127
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,01561
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3838 to 1.3858 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA