2-Cloro-2-metilpropano ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
terc-Butilo cloruro, Cloruro de terc-butilo
A13004.AK
A13004.AP
A13004.AU
A13004.AKEA
31.3
EUR
A13004.AK
A13004.AP
A13004.AU
2-Cloro-2-metilpropano ≥98%
2-Cloro-2-metilpropano
Purity: 98+%
CAS No.: 507-20-0
Molecular Formula: (CH3)3CCl
Formula Weight: 92.57
Flash Point: -27°(-16°F)
Refractive Index: 1.3848
Odour: Mild
Melting Point: -26°
Boiling Point: 50-52°
Beilstein Reference: 1730872
Merck Reference: 14,1562
UN No.: 1127
MDL No.: MFCD00000816
Formula:
C₄H₉Cl MW: 92,57 g/mol Pto. Ebullición: 50…52 °C Pto. de fusión: –26 °C Densidad: 0,846 Pto. de inflamación: –27 °C (–16 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000816 Núm. CAS: 507-20-0 EINECS: 208-066-4 UN: 1127 ADR: 3,II Índice Merck: 14,1562 |