2-Cloro-2-metilpropano para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: terc-Butilo cloruro, Cloruro de terc-butilo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01550.0100 8.01550.1000 8.01550.9160
8.01550.0100EA 40.8 EUR
8.01550.0100 8.01550.1000 8.01550.9160
2-Cloro-2-metilpropano para síntesis, Sigma-Aldrich®
2-Cloro-2-metilpropano
Formula: C₄H₉Cl
MW: 92,57 g/mol
Pto. Ebullición: 51 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –28 °C
Densidad: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –27 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000816
Núm. CAS: 507-20-0
EINECS: 208-066-4
UN: 1127
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,01561
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble,(slow decomposition)
Melting Point -28 °C
Molar Mass 92.57 g/mol
Boiling Point 51 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 350 hPa (20 °C)
Flash Point -27 °C
Refractive Index 1.3848 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 - 10.1 %(V)
Density 0.84 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 540 °C