Columnas de cromatografía de interacción hidrofílica (HILIC), Asahipak NH2P
Proveedor: Resonac
F7630001 F6710016 F7630006 F7630002 F6713000 F7630005 F6710030 F7630007 F7630010
554-0880EA 1325 EUR
554-0880 554-2234 554-0878 554-0879 554-2236 554-4437 554-1773 554-1776 554-4502
Columnas de cromatografía de interacción hidrofílica (HILIC), Asahipak NH2P
Columnas de cromatografía
Columnas empaquetadas basadas en polímeros para el análisis de sacáridos.
  • Excelente estabilidad química y resistencia a la degradación con el tiempo
  • Lavable con solución alcalina
  • Apta para el detector mediante dispersión de luz evaporativa, detector Corona CAD y LC/MS
  • NH2P-40 es la versión de gran rendimiento de NH2P-50