2-Cloro-2-metilpropano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
terc-Butilo cloruro, Cloruro de terc-butilo
C0208-25ML
C0208-500ML
TCIAC0208-25MLEA
16
EUR
TCIAC0208-25ML
TCIAC0208-500ML
2-Cloro-2-metilpropano ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-2-metilpropano
Formula:
C₄H₉Cl Pto. Ebullición: 52°C Pto. de fusión: –28 °C Densidad: 0,85 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: -18°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000816 Núm. CAS: 507-20-0 EINECS: 208-066-4 UN: 1127 ADR: 3,II Índice Merck: 14,01562 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |