1-Cloro-2-metil-2-propanol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A18978.14
A18978.22
A18978.14EA
65.9
EUR
A18978.14
A18978.22
1-Cloro-2-metil-2-propanol ≥98%
1-Cloro-2-metil-2-propanol
Purity: 98%
CAS No.: 558-42-9
Molecular Formula: C4H9ClO
Formula Weight: 108.57
Flash Point: 38°(100°F)
Refractive Index: 1.4400
Boiling Point: 124-128°
Beilstein Reference: 1697054
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00021807
Formula:
C₄H₉ClO MW: 108,57 g/mol Pto. Ebullición: 124…128 °C Pto. de fusión: –20 °C Densidad: 1,058 Pto. de inflamación: 38 °C (100 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00021807 Núm. CAS: 558-42-9 EINECS: 209-196-4 UN: 1987 ADR: 3,III |