1-Iodo-3-metilbutano ≥97% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Methylbutyliodide
Estabilización:
Stabilised with copper
L05194.09
L05194.18
L05194.09EA
45.7
EUR
L05194.09
L05194.18
1-Iodo-3-metilbutano ≥97% estabilizado
1-Iodo-3-metilbutano
Stabilized with copper
Purity: 97%
CAS No.: 541-28-6
Molecular Formula: C5H11I
Formula Weight: 198.05
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.4920
Boiling Point: 146-148°
Beilstein Reference: 1730990
Merck Reference: 14,5120
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00039414
Formula:
C₅H₁₁I Pto. Ebullición: 146…148 °C Densidad: 1,515 Pto. de inflamación: 40 °C (104 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00039414 Núm. CAS: 541-28-6 EINECS: 208-773-8 UN: 1993 ADR: 3,III Índice Merck: 14,5120 |