Isobutilamina 99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Amino-2-methylpropane, 2-Methylpropylamine
A11017.AK
A11017.AU
A11017.AKEA
29.7
EUR
A11017.AK
A11017.AU
Isobutilamina 99%
Isobutilamina
Purity: 99%
CAS No.: 78-81-9
Molecular Formula: (CH3)2CHCH2NH2
Formula Weight: 73.14
Flash Point: -9°(15°F)
Refractive Index: 1.3970
Odour: Amine-like
Melting Point: -85°
Boiling Point: 67-69°
Beilstein Reference: 385626
Merck Reference: 14,5132
UN No.: 1214
MDL No.: MFCD00008146
Formula:
C₄H₁₁N MW: 73,14 g/mol Pto. Ebullición: 67…69 °C Pto. de fusión: –85 °C Densidad: 0,736 Pto. de inflamación: –9 °C (15 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008146 Núm. CAS: 78-81-9 EINECS: 201-145-4 UN: 1214 ADR: 3,II Índice Merck: 14,5132 |