Isobutilamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41735.0250
8.41735.1000
8.41735.0250EA
38.2
EUR
8.41735.0250
8.41735.1000
Isobutilamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Isobutilamina
Formula:
C₄H₁₁N Pto. Ebullición: 66 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –85 °C Densidad: 0,7344 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: –9 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008146 Núm. CAS: 78-81-9 EINECS: 201-145-4 UN: 1214 ADR: 3 (8),II Índice Merck: 13,05149 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 1000 g/l (25 °C) |
Melting Point | -85 °C |
Molar Mass | 73.14 g/mol |
Boiling Point | 68 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 135 hPa (20 °C) |
Flash Point | -10 °C |
Explosion Limit | 2 - 9 %(V) |
Density | 0.736 g/cm3 (20 °C) |
pH | 12.2 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 400 °C |