Isopentilamina 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Amino-3-methylbutane, Isopentyl amine, Isoamylamine, 3-Methylbutylamine, Leucamine
155470250 155470050 155471000
ACRO155470250EA 45 EUR
ACRO155470250 ACRO155470050 ACRO155471000
Isopentilamina 99%
Isopentilamina
Formula: C₅H₁₃N
MW: 87,16 g/mol
Pto. Ebullición: 95…97 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –60 °C
Densidad: 0,75 g/cm³
Pto. de inflamación: 4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008203
Núm. CAS: 107-85-7
EINECS: 203-526-0
UN: 1106
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,05128
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.0 %